Learn More
Benzhidrol (difenilmetanol), LoGiCal
Código de producto. 30461493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461493 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461493 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0490.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Nombres de analitos o componentes Diphenylmethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC difenilmetanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 184.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184,0888 g/mol