Learn More
Benzhidrol-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzhydrol-d10 |
| CAS | 74563-01-2 |
| Fórmula molecular | C13H2D10O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, Benzhydryl Alcohol-d10, Benzohydrol-d10, Diphenylcarbinol-d10, Diphenylmethanol, -d10 Diphenylmethyl Alcohol-d10, Hydroxydiphenylmethane-d10, NSC 32150-d10, alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, alpha-Phenylbenzyl Alcohol-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | bis(fenil-d5)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1516 |