Learn More
Benzohidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424983 500 g 500 g
11314599 25 g 25 g
11414983 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12268.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-94-5
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007596
Clave InChI WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
Nombre IUPAC benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydrazide
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 500 g
Beilstein 471797
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%