Learn More
Clorhidrato de bencetimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzetimide Hydrochloride |
| CAS | 5633-14-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23H26N2O2 . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)-[3,4'-bipiperidine]-2,6-dione Hydrochloride, 2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenyl-glutarimide Monohydrochloride, 3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)-[3,4'-bipiperidine]-2,6-dione Monohydrochloride, R 4929, Spasmentral |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-21-11-14-23(22(27)24-21,19-9-5-2-6-10-19)20-12-15-25(16-13-20)17-18-7-3-1-4-8-18;/h1-10,20H,11-17H2,(H,24,26,27);1H |
| SMILES | Cl.O=C1CCC(C2CCN(Cc3ccccc3)CC2)(C(=O)N1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-bencilpiperidin-4-il)-3-fenilpiperidin-2,6-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.9 |
| Mostrar más |