Learn More
Benzetimide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488708 10 mg 10 miligramos
16404617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1547A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzetimide hydrochloride
CAS 5633-14-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo R4929
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.21 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (41.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 398.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.93
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation