Learn More
Cloruro de benzetonio, TRC
Código de producto. 30132986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132986 50 g 50 g
30041182 1 g 1 g
30041024 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19025050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27 H42 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 448.08
Sinónimo Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, (Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, 2-[2-[p-(Diisobutyl)phenoxy]ethoxy]ethyldimethylbenzylammonium chloride, Anti-Germ 77, Antiseptol, Antiseptol (quaternary compound), BZT, Bencetonium chloride, Benzethionium chloride, Benzethonium chloride, Benzetonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Diapp, Hyamine 1622, LonzaGuard, MED 81, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-(4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxyethoxyethyl)ammonium chloride, Phemeride, Phemerol, Phemerol chloride, Phemithyn, Polymine D, Quatrachlor, Solamin, [2-[2-(4-Diisobutylphenoxy)ethoxy]ethyl]dimethylbenzylammonium chloride, p-tert-Octylphenoxyethoxyethyldimethylbenzylammonium chloride
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium Chloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.2904