Learn More
Benzethonium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0942
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium chloride
CAS 121-54-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (74.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (44.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)CC(C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1)(C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 448.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation