Learn More
Cloruro de bencetonio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15558404 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15558404 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15558404 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7170.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.75€
    36.13€ / 1 litros
    Ahorro 19.62€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Reactivo de laboratorio
  • Titulación: 0,0039 - 0,0041 mol/l
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Concentración 0,004 mol/L
Número MDL MFCD00011742
Sinónimo Hyamine™ 1622
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC cloruro de bencildimetil(2-{2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-yl)fenoxi]etoxi}etil)azanio
Peso molecular (g/mol) 448.09
Cantidad 1 L