Learn More
Cloruro de bencetonio, 98%, MP Biomedicals
Código de producto. 11473006 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11473006 10 g
1 options
Código de producto. 11473006 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522166110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium Chloride, 98%
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.11