Learn More
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11413197 500 g 500 g
11403197 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11413197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16142.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
el cloruro de benzetonio se utiliza como desinfectante de superficies y como conservante en la industria farmacéutica y de procesamiento de alimentos. Participa en la determinación del dodecilsulfato sódico utilizando Sulphan Blue como indicador de la mezcla que contiene otros ingredientes como el cloruro sódico y el sulfato sódico. Es un detergente catiónico eficaz debido a su parte hidrófila cargada positivamente del ión amonio cuaternario. Es un ingrediente activo en medicamentos, desodorantes y enjuagues bucales.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Número MDL MFCD00011742
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium chloride
Punto de fusión 157°C to 165°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Número UN UN1759
Beilstein 3898548
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1074
Información de solubilidad Soluble aq. soln..
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC cloruro de bencildimetil(2-{2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-yl)fenoxi]etoxi}etil)azanio
Peso molecular (g/mol) 448.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1
Porcentaje de pureza 97%