Learn More
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10619113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10619113 2.5 kg Tambor de plástico 2,5 KG
10366020 100 g Frasco de plástico 100 GR
10497470 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10619113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105380025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de bencetonio, 97 %, C27H42ClNO2, número CAS-121-54-0, cloruro de bencetonio, cloruro de benc, disilina, hiamina, kylacol, femérida, cloruro de femerol, femitina, quatrachlor, solamina, 2,5 kg, 96 % mín. (en sustancia seca) (argentometría), 100,0, 96,0, CHEBI:31264, blanco, 204-479-9, 01,433
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Peso molecular (g/mol) 448.08
Número MDL MFCD00011742
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 163.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 5% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Tambor de plástico
Cantidad 2.5 kg
Fieser 01,433
Índice Merck 15, 1076
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Amorfo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzethonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.