Learn More
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10497470 500 g Frasco de plástico 500 GR
10366020 100 g Frasco de plástico 100 GR
10619113 2.5 kg Tambor de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105385000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de bencetonio, 97 %, C27H42ClNO2, número CAS-121-54-0, cloruro de bencetonio, cloruro de benc, disilina, hiamina, kylacol, femérida, cloruro de femerol, femitina, quatrachlor, solamina, 2,5 kg, 96 % mín. (en sustancia seca) (argentometría), 100,0, 96,0, CHEBI:31264, blanco, 204-479-9, 01,433
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Peso molecular (g/mol) 448.08
Número MDL MFCD00011742
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 163.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 5% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Fieser 01,433
Índice Merck 15, 1076
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Amorfo o polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzethonium chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.