Learn More
Cloruro de bencetonio, solución de 0,004 M, para la microscopía
Código de producto. 10274000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274000 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10274000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0480/17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2,5 l, frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 121-54-0
Color Incolora
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Número MDL 11742
Cantidad 2.5 L
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Forma física Líquido