Learn More
Hidrazida de bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496846 100 g 100 g
11486846 25 g 25 g
11406856 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23971.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-17-1
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00007583,MFCD08064450
Clave InChI VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
Nombre IUPAC bencenosulfonohidrazida
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl hydrazide
Punto de fusión 101°C to 110°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3226
Beilstein 640079
Índice Merck 14,7598
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 98%