Learn More
Benzenesulfonyl Hydrazide, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10356260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de plástico
Código de producto.
10356260 100g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10356260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105301000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl hydrazide
CAS 80-17-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 104°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Fórmula lineal C6H5SO2NHNH2
Número MDL MFCD00007583,MFCD08064450
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 52
Fieser 07,13
Índice Merck 15, 1074
Sinónimo benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
Clave InChI VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC bencenosulfonohidrazida
Peso molecular (g/mol) 172.20
PubChem CID 65723
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.