Learn More
Cloruro de bencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-09-9 |
| Fórmula molecular | C6H5ClO2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.92 |