Learn More
Cloruro de bencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30328888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328888 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30328888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19000050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Fórmula molecular C6H5ClO2S
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 176.92