Learn More
Cloruro de bencenosulfonilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12317213 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 ml, frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Código de producto.
12317213 250 ml, frasco de cristal con recubrimiento de plástico
1 options
Código de producto. 12317213 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/1800/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 98-09-9
Punto de fusión 14.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 251°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H5ClO2S
Número MDL 7426
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.62g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.