Learn More
Cloruro de bencenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294760 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10776191 1 L Frasco de vidrio 1 litro
12153741 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10294760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148482500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.80€
    35.65€ / 250 ml
    Ahorro 4.15€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-09-9
Fórmula molecular C6H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 176.62
Número MDL MFCD00007426
Clave InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
Nombre IUPAC cloruro de bencenosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 14.5°C
Densidad 1.3840g/mL
Punto de ebullición 251.0°C to 252.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO2Cl
Índice de refracción 1.5508 to 1.5528
Cantidad 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Índice Merck 15,1073
Gravedad específica 1.384
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido