Learn More
Ácido bencenosulfónico, téc., solución acuosa ca. 75 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339635 250 mL 250 ml
11349635 1000 mL 1000 ml
11375639 5000 mL 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19077.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-11-3
Fórmula molecular C6H6O3S
Peso molecular (g/mol) 158.171
Número MDL MFCD00011689
Clave InChI SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid
Densidad 1.3
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mL
Número UN UN2586
Beilstein 742513
Índice Merck 14,1070
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈Sol. ac. al 75 % p/p