Learn More
Ácido bencenosulfónico, sal de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732012 25 g Frasco de vidrio 25 g
10381481 100 g Frasco de vidrio 100 g
13237059 500 g Frasco de vidrio 500 g
13217059 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10732012
Marca: Thermo Scientific Acros 401850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 515-42-4 | C6H5NaO3S | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515-42-4
Fórmula molecular C6H5NaO3S
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00065179
Clave InChI MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
PubChem CID 517327
Nombre IUPAC sodio; bencenosulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 450.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO3NaC6H5
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,1071
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino