Learn More
Ácido bencenosulfónico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzenesulfonic Acid Monohydrate |
| CAS | 26158-00-9 |
| Fórmula molecular | C6H8O4S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonic Acid Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2 |
| SMILES | O.OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.19 |