Learn More
Ácido bencenosulfónico, Mikromol™
Código de producto. 17931376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17931376 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17931376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido bencenosulfónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic Acid
CAS 98-11-3
Nombres de analitos o componentes Benzenesulfonic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzenesulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 158.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0038 g/mol