Learn More
Bencenossulfonamida, TRC
Código de producto. 30006267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006267 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30006267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1206505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonamide
CAS 98-10-2
Fórmula molecular C6 H7 N O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 157.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0197