Learn More
Sal sódica del ácido bencenosulfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzenesulfinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 873-55-2 |
| Fórmula molecular | C6H5NaO2S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | NSC 135147, NSC 30629, Sodium Benzenesulfinate, Sodium Phenylsulfinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | sodio; bencenosulfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9908 |