Learn More
Sal sódica de ácido bencenosulfínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460053 25 g 25 g
11470053 100 g 100 g
11480053 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12118.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.154 g/mol
It is used as a polymer adhesive enhancers, plasticizers for plasticized and modified of polyamide, epoxy resin, phenolic resin. It is designed for manufacturing of photography, pharmaceutical, electroplating industry, can be used as photo-reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como potenciadores de adhesivos de polímeros, plastificantes para plastificados y modificados de poliamida, resina epoxi y resina fenólica. Está diseñado para la fabricación de fotografía, farmacéutica, industria de galvanoplastia, puede ser utilizado como agente foto-reductor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópicas. Incompatible con oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-55-2
Fórmula molecular C6H5NaO2S
Peso molecular (g/mol) 164.154
Número MDL MFCD00013135
Clave InChI CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
Nombre IUPAC sodio; bencenosulfinato
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfinic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3598405
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%