Learn More
Ácido bencenosulfínico, sal de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10786551 100 g 100 g
10103160 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-55-2
Fórmula molecular C6H5NaO2S
Peso molecular (g/mol) 164.15
Número MDL MFCD00013135
Clave InChI CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
Nombre IUPAC sodio; bencenosulfinato
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfinic acid, sodium salt
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5SO2Na
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 2
Fieser 06,526
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina