Learn More
Anhídrido bencenoselenínico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455105 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10455105 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10664712 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455105 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199710250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17697-12-0 | C12H10O3Se2 | 360.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17697-12-0
Fórmula molecular C12H10O3Se2
Peso molecular (g/mol) 360.13
Número MDL MFCD00001991
Clave InChI FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #
PubChem CID 87253
Nombre IUPAC fenilseleninilbencenoseleninato
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzeneseleninic anhydride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 173°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [C6H5Se(O)]2O
Cantidad 25 g
Número UN 3283
Fieser 06,240; 07,139; 08,29; 09,32; 10,22; 11,37; 15,18
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzeneseleninic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.