Learn More
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic Acid
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1585-40-6 |
| Peso molecular | 298.16 g/mol |
| Cantidad | 500 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Requisitos de almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 48 mg/mL (160.99 mM) |
| Sinónimo | Pentacarboxybenzene |
| Tipo de producto | Dye Reagents |