Learn More
Éster etílico del ácido bencenobutanoico, TRC
Código de producto. 30340398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340398 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1852901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Fórmula molecular C12H16O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 4-fenilbutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 192.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115