Learn More
Ácido benceneborónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432397 50 g 50 g
11422397 10 g 10 g
11442397 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14257.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.84€
    161.65€ / 50 g
    Ahorro 34.19€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido benceneborónico se utiliza ampliamente en varias reacciones de acoplamiento cruzado, por ejemplo, las reacciones de acoplamiento de Mizoroki-Heck y Suzuki-Miyaura, etc. Sirve como receptor de carbohidratos, agentes antimicrobianos e inhibidores enzimáticos en reacciones biológicas. Actúa como reactivo en la reacción estereoselectiva de tipo Heck catalizada por paladio y como catalizador en complejo pincer Ni(II) y metalaciclos de piridoxal hidrazona Pd(II). También se emplea como sensor para la terapia de captura de neutrones para el cáncer, el transporte transmembranal y la bioconjugación y el etiquetado de proteínas y la superficie celular.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evite la exposición a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-80-6
Fórmula molecular C6H7BO2
Peso molecular (g/mol) 121.93
Número MDL MFCD00002103
Clave InChI HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
Nombre IUPAC ácido fenilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzeneboronic acid
Punto de fusión 214°C to 219°C
Cantidad 50 g
Beilstein 970972
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1068
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.93
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenyl-boronic acid