Learn More
Bencenoazomalononitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzeneazomalononitrile |
| CAS | 6017-21-6 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N4/c10-6-9(7-11)13-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H/b13-12+ |
| SMILES | N#CC(N=Nc1ccccc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-fenildiazenil]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0592 |