Learn More
Bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetonitrile |
| CAS | 140-29-4 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylacetonitrile, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, Phenylacetonitrile, α-Cyanotoluene, α-Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile, ω-Cyanotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | N#CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0578 |