Learn More
Benceno 30 μg/ml en N,N-dimetilacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319274 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319274 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10535000DA30
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene
CAS 71-43-2
Nombres de analitos o componentes Benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6
Concentración 30 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzene, 1,3,5-Cyclohexatriene, Benzol, Benzole, Coal naphtha, Cyclohexatriene, NSC 67315, Phene, Phenyl hydride, Pyrobenzol, Pyrobenzole, [6]Annulene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
SMILES c1ccccc1
Nombre IUPAC benceno
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamide
Peso molecular (g/mol) 78.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.047 g/mol