Learn More
Benceno-1,4-ditiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458337 5 g 5 g
15448337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51857.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13363-51-4
Fórmula molecular C8H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 196.286
Número MDL MFCD00046866
Clave InChI USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
PubChem CID 2795175
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.28
Porcentaje de pureza 97%