Learn More
Benceno-1,4-diol (hidroquinona), Mikromol™
Código de producto. 17982966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982966 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17982966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0632.010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benceno-1,4-diol (hidroquinona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone
CAS 123-31-9
Nombres de analitos o componentes Hydroquinone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 110.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,0368 g/mol