Learn More
Sal disódica de ácido benceno-1,3-disulfónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429847 500 g 500 g
11409847 25 g 25 g
11419847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22811.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282.19 g/mol
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de ácido benceno-1,3-disulfónico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (663 g/l a 20 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 831-59-4
Fórmula molecular C6H4Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 282.19
Número MDL MFCD00007492
Clave InChI XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 71577
Nombre IUPAC disodio; benceno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Densidad 1.124
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water( 663g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2
Porcentaje de pureza 94%