Learn More
Sal disódica de ácido benceno-1,3-disulfónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal disódica de ácido benceno-1,3-disulfónico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (663 g/l a 20 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt |
| Densidad | 1.124 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water( 663g/L at 20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2 |
| Porcentaje de pureza | 94% |