Learn More
Benceno-1,2-ditiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478307 1 g 1 g
15488307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51837.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7709-83-3
Fórmula molecular C8H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD16293897
Clave InChI RNZZFZUWWAYMDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene-1,2-dithiocarboxamide, benzene-1,2-bis carbothioamide
PubChem CID 54276876
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1C(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene-1,2-dithiocarboxamide
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.28
Porcentaje de pureza 97%