Learn More
Ácido benceno-1,2-dicarboxílico (ácido ftálico), Mikromol™
Descripción
Ácido benceno-1,2-dicarboxílico (ácido ftálico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid |
| CAS | 88-99-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Phthalic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido ftálico |
| Mostrar más |