Learn More
Benceno-1,2-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30051986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0602.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benceno-1,2-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Nombres de analitos o componentes 1,2-Phenylenediamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiabendazole Imp. A (EP), o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene, Tiabendazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0687 g/mol