Learn More
Benzbromarona, TRC
Código de producto. 30133455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133455 1 g 1 g
30132400 5 g 5 g
18033930 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1852001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3562-84-3
Fórmula molecular C17 H12 Br2 O3
Peso molecular (g/mol) 424.08
Sinónimo Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.9153
Porcentaje de pureza >95%