Learn More
Benzbromarona, TRC
Código de producto. 30132400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132400 5 g 5 g
30133455 1 g 1 g
18033930 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1852005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3562-84-3
Fórmula molecular C17 H12 Br2 O3
Peso molecular (g/mol) 424.08
Sinónimo Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.9153
Porcentaje de pureza >95%