Learn More
Benzbromarona, Mikromol™
Código de producto. 18071870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18071870 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18071870 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0456.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzbromarona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Nombres de analitos o componentes Benzbromarone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H12 Br2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzbromarone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 424.08
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421,9153 g/mol