Learn More
Benzbromarone, MedChemExpress
Código de producto. 16438636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1135
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Br2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23
Peso molecular (g/mol) 424.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.08
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism