Learn More
Benzbromarona, LoGiCal
Código de producto. 30458505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458505 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458505 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0456.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Nombres de analitos o componentes Benzbromarone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H12 Br2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 424.08
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.9153 g/mol