Learn More
Benzbromarona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15678695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15678695 1 g 1 g
15688695 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15678695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 424.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3562-84-3
Fórmula molecular C17H12Br2O3
Peso molecular (g/mol) 424.08
Clave InChI WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron
PubChem CID 2333
ChEBI CHEBI:3023
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
SMILES CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
Punto de fusión 152.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.08
Porcentaje de pureza 98%