Learn More
Benzbromarona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30464043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464043 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0456.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Nombres de analitos o componentes Benzbromarone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H12 Br2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Nombre IUPAC (3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(2-etil-1-benzofuran-3-il)metanona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 424.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 421,9153 g/mol