Learn More
Ampicilina benzatínica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzathine Ampicillin |
| CAS | 33276-75-4 |
| Fórmula molecular | C16H20N2 . 2(C16H19N3O4S) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N'-Dibenzylethylenediamine Ampicillin Disalt, Ampicillin Benzathine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C16H19N3O4S.C16H20N2/c2*1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);1-10,17-18H,11-14H2/t2*9-,10-,11+,14-;/m11./s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O.CC4(C)S[C@@H]5[C@H](NC(=O)[C@H](N)c6ccccc6)C(=O)N5[C@H]4C(=O)O.C(CNCc7ccccc7)NCc8ccccc8 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; N,N'-dibenciletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 939.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 938.3819 |