Learn More
Benzanthrone, TRC
Código de producto. 17952415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952415 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17952415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1205905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzanthrone
CAS 82-05-3
Fórmula molecular C17H10O
Cantidad 5 g
Sinónimo 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 1,9-Benz-10-anthrone, 7-Oxobenz[de]anthracene, Benzanthrenone, Benzoanthrone, NSC 5189, NSC 631641, Naphthanthrone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-2-1-7-12(14)13-9-3-5-11-6-4-10-15(17)16(11)13/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2c3cccc4cccc1c34
Nombre IUPAC benzo[a]fenalén-7-ona
Peso molecular (g/mol) 230.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0732